Få mere at vide
m-Hydroxycinnamic acid, 99%, predominantly trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10550984 100 g 100g
10061090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14755-02-3 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14755-02-3
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00004390
InChI nøgle KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
IUPAC navn (E)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Hydroxycinnamic acid
Navn note Predominantly trans
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189°C to 192°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel HOC6H4CH=CHCO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 294
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.