Få mere at vide
m-Hydroxy Mexiletine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Hydroxy Mexiletine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2/c1-7-4-5-10(13)9(3)11(7)14-6-8(2)12/h4-5,8,13H,6,12H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 195.1259 |