Få mere at vide
m-Fluoro Prasugrel Thiolactone(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Fluoro Prasugrel Thiolactone (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1618107-97-3 |
| Molekylær formel | C18H18FNO2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-[2-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O4/c1-4-5-18-16-14-12(10(3)8-19-14)7-11-9(2)6-13(17)20-15(11)16/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3 |
| SMIL | C=CCOc1c2c(c(C)co2)cc3c1OC(=O)C=C3C |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.4 |