missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

m-Fluoro Prasugrel Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30009638
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009638 10 mg
30008189 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59587010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391052-75-7
Molekylær formel C20 H20 F N O3 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 409.9
Synonym Ethanone, 2-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone hydrochloride (1:1), m-Fluoro Prasugrel hydrochloride, m-Fluoroprasugrel hydrochloride, 5-[(1RS)-2-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate hydrochloride, 5-[2-Cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate hydrochloride
IUPAC navn [5-[2-cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-yl] acetate;hydrochloride
SMIL Cl.CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4cccc(F)c4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale m-Fluoro Prasugrel Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-15-11-22(8-7-17(15)26-18)19(20(24)13-5-6-13)14-3-2-4-16(21)9-14;/h2-4,9-10,13,19H,5-8,11H2,1H3;1H
Formel vægt 409.0915
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.