Få mere at vide
m-Ethyltoluene, 98%
Artikelnummer. 15294604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15294604 10 g 10g
15204614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119000100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 620-14-4 | C9H12 | 120.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-14-4
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.20
MDL nummer MFCD00009259
InChI nøgle ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylbenzene
SMIL CCC1=CC=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Ethyltoluene
Smeltepunkt -97°C to 95°C
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 158.0°C to 159.0°C
Flammepunkt 38°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel C2H5C6H4CH3
Brydningsindeks 1.4956
Mængde 10 g
Beilstein 05,396
Specifik vægtfylde 0.86
Formel vægt 120.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Ethyltoluene, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.