missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

m-Cumenyl Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30368445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368445 500 mg
30364522 50 mg
30350233 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30368445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC834650500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72668-27-0
Molekylær formel C27 H33 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 452.52
Synonym m-Cumenyl phosphate (7CI), Tris(3-isopropylphenyl) phosphate, Tris(m-isopropylphenyl) phosphate, Phenol, 3-(1-methylethyl)-, phosphate (3:1) (9CI), PIP (3:1)
IUPAC navn tris(3-isopropylphenyl) phosphate
SMIL CC(C)c1cccc(OP(=O)(Oc2cccc(c2)C(C)C)Oc3cccc(c3)C(C)C)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tris[3-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-10-7-13-25(16-22)29-32(28,30-26-14-8-11-23(17-26)20(3)4)31-27-15-9-12-24(18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3
Formel vægt 452.2116
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.