Få mere at vide
m-Cresol, TRC
Artikelnummer. 30133220
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133220 250 g
18053350 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC781915250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-39-4
Molekylær formel C7 H8 O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Phenol, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylphenol (ACI), m-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Cresol, 3-Hydroxytoluene, m-Cresylic acid, m-Hydroxytoluene, m-Kresol, m-Methylphenol, m-Oxytoluene, m-Toluol, meta-Cresol, NSC 8768
IUPAC navn 3-methylphenol
SMIL Cc1cccc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylphenol (m-Cresol)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Formel vægt 108.0575
Procent renhed >95%