Få mere at vide
m-Cresol Sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Cresol Sulfate Potassium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4S.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)11-12(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |