Få mere at vide
m-Cresol Lilla
Artikelnummer. 11455767
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455767 25 g 25g
11445767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24338.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382,43 g/mol
m-Cresol Purple fungerer som et pH-indikatorfarvestof. Det spiller en vigtig rolle i spektrofotometriske pH-målinger. Den fungerer i pH-områderne 1,2 - 2,8 (rød til gul) og 7,4 - 9,0 (gul til violet). Yderligere anvendes det til at farve epitelceller og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-Cresol Purple fungerer som et pH-indikatorfarvestof. Det spiller en vigtig rolle i spektrofotometriske pH-målinger. Den fungerer i pH-områderne 1,2 - 2,8 (rød til gul) og 7,4 - 9,0 (gul til violet). Yderligere anvendes det til at farve epitelceller og proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand og natriumhydroxidopløsning. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Overgangsinterval (syre): pH 1,2 (rød) til pH 2,8 (gul); (alkalisk) pH 7,4 (gul) til pH 9,0 (lilla) Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2303-01-7
Molekylær formel C21H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 382.43
MDL nummer MFCD00005871
InChI nøgle OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73030
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol Purple
Beilstein 350314
Merck Index 14,2577
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og natriumhydroxidopløsning. Let opløselig i alkohol.
Mængde 25 g
Formel vægt 382.44