Få mere at vide
m-Cresol Lilla, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445767
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445767 5 g 5g
11455767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24338.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
m-Cresol Purple fungerer som et pH-indikatorfarvestof. Det spiller en vigtig rolle i spektrofotometriske pH-målinger. Den fungerer i pH-områderne 1,2 - 2,8 (rød til gul) og 7,4 - 9,0 (gul til violet). Yderligere anvendes det til at farve epitelceller og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-Cresol Purple fungerer som et pH-indikatorfarvestof. Det spiller en vigtig rolle i spektrofotometriske pH-målinger. Den fungerer i pH-områderne 1,2 - 2,8 (rød til gul) og 7,4 - 9,0 (gul til violet). Yderligere anvendes det til at farve epitelceller og proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand og natriumhydroxidopløsning. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Overgangsinterval (syre): pH 1,2 (rød) til pH 2,8 (gul); (alkalisk) pH 7,4 (gul) til pH 9,0 (lilla) Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2303-01-7
Molekylær formel C21H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 382.43
MDL nummer MFCD00005871
InChI nøgle OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-Cresolsulfonephthalein
PubChem CID 73030
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol Purple
Beilstein 350314
Merck Index 14,2577
Opløselighedsinformation Soluble in water and sodium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 382.44
Mængde 5 g