Få mere at vide
m-Cresol Purple sodium salt
Artikelnummer. 11499156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499156 25 g 25g
11489156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18025.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
m-Cresol lilla natriumsalt bruges til at detektere ændringer i pH under titreringer, hvor der sker farveændringer ved pH 7,6-9,2. Ved bromering danner m-cresol lilla natriumsalt farvestoffet bromocresol grøn (sc-206036), som bruges som sporingsfarve i DNA-agarosegelelektroforese. Derudover kan m-cresol lilla natriumsalt bruges til at farve epitelceller og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-Cresol lilla natriumsalt bruges til at detektere ændringer i pH under titreringer, hvor farveændringer forekommer ved pH 7,6-9,2. Ved bromering danner m-cresol lilla natriumsalt farvestoffet bromocresol grøn (sc-206036), som bruges som sporingsfarve i DNA-agarosegelelektroforese. Derudover kan m-cresol lilla natriumsalt bruges til at farve epitelceller og proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-31-4
Molekylær formel C21H17NaO5S
MDL nummer MFCD00010177
Synonym m-Cresol Purple, water soluble; m-Cresolsulfonephthalein sodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol Purple sodium salt
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 404.42
Mængde 25 g