Få mere at vide
m-Cresol Purple, sodium salt, pure, water soluble
Artikelnummer. 10276730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10276730 5 g Glasflaske 5g
10072460 10 g Glasflaske 10g
15179223 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10276730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-31-4 | C21H17NaO5S
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-31-4
Molekylær formel C21H17NaO5S
MDL nummer MFCD00010177
Synonym m-Cresol Purple, sodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol Purple, sodium salt
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 404.4
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Farve Sort til brun/orange
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver