Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals m-Cresol Lilla, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 13418488 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13418488 50 g Glasflaske 50g
10792461 5 g Glasflaske 5g
10013030 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13418488 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228200500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2303-01-7
Molekylær formel C21H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 382.43
MDL nummer MFCD00005871
InChI nøgle OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol Purple
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 382.42
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 900 min. (578nm, in buffer)
Visuel overgangsinterval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Farve Grøn
Mængde 50 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver