Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals m-Cresol Lilla, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10792461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792461 5 g Glasflaske 5g
10013030 10 g Glasflaske 10g
13418488 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792461 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228200050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2303-01-7
Molekylær formel C21H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 382.43
MDL nummer MFCD00005871
InChI nøgle OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol Purple
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 900 min. (578 nm, i buffer)
Visuel overgangsinterval fra pH 7,4 (gul) til pH 9,0 (lilla)
Farve Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 382.42
Grad Ren