Få mere at vide
m-Cresol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Cresol-d7 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 115.1015 |