Få mere at vide
m-Cresol-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Cresol-d7 |
| CAS | 202325-51-7 |
| Molekylær formel | C7 D7 H O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3-Methylphenol-d7, 1-Hydroxy-3-methylbenzene-d7, 3-Hydroxytoluene-d7, 3-Methylphenol-d7, NSC 8768-d7, m-Cresylic Acid-d7, m-Hydroxytoluene-d7, m-Kresol-d7, m-Methylphenol-d7, m-Oxytoluene-d7, m-Toluol-d7, meta-Cresol-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(O)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.18 |
| Formel vægt | 115.1015 g/mol |
| Vis mere |