Få mere at vide
m-Cresol-d3 (methyl-d3), TRC
Artikelnummer. 30468773
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30468773 5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30468773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7819175MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol-d3 (methyl-d3)
CAS 25026-32-8
Molekylær formel C7 D3 H5 O
Mængde 5 mg
Synonym m-Cresol-d3 (methyl-d3), m-Cres-α,α,α-d3-ol (8CI), 3-(Methyl-d3)phenol, m-Cresol-d3, 1-Hydroxy-3-(methyl-d3)benzene, 3-Cresol-d3, m-Hydroxytoluene-d3, Metacresol-D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-(trideuteriomethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 111.1563
Formel vægt 111.0763