Få mere at vide
m-Cresol, 99%
Artikelnummer. p-3598403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10367523
Brand: Thermo Scientific Acros 110581000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-39-4
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002302
InChI nøgle RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC navn 3-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol
Smeltepunkt 8.0°C to 10.0°C
Farve Farveløs til rød
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 203.0°C
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OH
Brydningsindeks 1.5390 to 1.5420
Mængde 100 g
Beilstein 06,373
Merck Index 15,2564
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.