Få mere at vide
m-Cresol, 99%
Artikelnummer. 10367523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367523 100 g Glasflaske 100g
10204570 500 g Glasflaske 500g
10785171 1 kg Glasflaske 1kg
10248223 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
11984661 10 kg Metal tromme 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10367523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110581000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-39-4
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002302
InChI nøgle RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC navn 3-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol
Smeltepunkt 8,0 °C til 10,0 °C
Farve Farveløs til rød
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 203,0 °C
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OH
Brydningsindeks 1,5390 til 1,5420
Mængde 100 g
Beilstein 06,373
Merck Index 15,2564
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.