Få mere at vide
m-Cresol, 99%
Artikelnummer. p-7080966
Mængde:
250 g
800 g
Pakningsstørrelse:
250g
800g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419612
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10733.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
m-Cresol anvendes til fremstilling af syntetiske harpikser som phenol-formaldehyd-harpikser, desinfektionsmidler og fotografiske fremkaldere. Det bruges som industrielt opløsningsmiddel til opløsning af polymerer såsom polyanilin. Det fungerer som en forløber for vitamin E og antiseptisk amylmetacresol. Det bruges som insulinkonserveringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
m-Cresol anvendes til fremstilling af syntetiske harpikser som phenol-formaldehyd-harpikser, desinfektionsmidler og fotografiske fremkaldere. Det bruges som industrielt opløsningsmiddel til opløsning af polymerer såsom polyanilin. Det fungerer som en forløber for vitamin E og antiseptisk amylmetacresol. Det bruges som insulinkonserveringsmidler.
Opløselighed Blandbar med
vand, diethylether, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer, aluminium og aluminiumslegeringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-39-4
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002302
InChI nøgle RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC navn 3-methylphenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Cresol
Smeltepunkt 11°C to 12°C
Kogepunkt 202°C to 204°C
FN nummer UN2076
Beilstein 506719
Merck Index 14,2579
Opløselighedsinformation Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
SMIL CC1=CC(=CC=C1)O
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Lugt Phenol-like
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 1.034
pH 5
Mængde 250 g
Flammepunkt 86°C (186°F)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Cresol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-methylphenol