Få mere at vide
m-Cresol, 99%
Artikelnummer. 15453027
Skift visning
Mængde:
250 g
800 g
Pakningsstørrelse:
250g
800g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453027 800 g 800g
11419612 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15453027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10733.41
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108,14 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
m-Cresol anvendes til fremstilling af syntetiske harpikser som phenol-formaldehyd-harpikser, desinfektionsmidler og fotografiske fremkaldere. Det bruges som industrielt opløsningsmiddel til opløsning af polymerer såsom polyanilin. Det fungerer som en forløber for vitamin E og antiseptisk amylmetacresol. Det bruges som insulinkonserveringsmidler.
Opløselighed Blandbar med
vand, diethylether, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer, aluminium og aluminiumslegeringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-39-4
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002302
InChI nøgle RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC navn 3-methylphenol
Specifica
Kemisk navn eller materiale m-Cresol
Smeltepunkt 11 °C til 12 °C
Kogepunkt 202 °C til 204 °C
Lugt Fenol-lignende
Følsomhed Lysfølsom
FN nummer UN2076
Beilstein 506719
Tæthed 1.034
Merck Index 14,2579
Opløselighedsinformation Blandet med vand, diethylether, kloroform og ethanol.
pH 5
Mængde 800 g
Flammepunkt 86 °C
SMIL CC1=CC=CC(O)=C1
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.