missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

m-Cresol, 0.99%, Honeywell™

Artikelnummer. 15657780 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
100 g
250 g
2 kg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15657780 250 g Glass bottle 250g
15677780 5 g Glass bottle 5g
15647780 100 g Glass bottle 100g
15667780 2 kg Glass bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15657780 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. C85727250G
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

0.99

  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 108-39-4
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00002302
InChI nøgle RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
IUPAC navn 3-methylphenol
SMIL CC1=CC(=CC=C1)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale m-Cresol
Smeltepunkt 11.8°C (1013hPa)
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.034g/mL at 25°C
Kogepunkt 202°C (1013 hPa)
Flammepunkt 86°C (186.8°F)
Tændingspunkt 1036°F
Lugt Characteristic
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3C6H4OH
Mængde 250 g
FN nummer UN2076
Beilstein 506719
Opløselighedsinformation 22.7g/L at 25°C at ca. 7 pH Solubility in water
Dampdensitet 3.72 (vs air)
Formel vægt 108.14g/mol
Procent renhed 0.99
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.