Få mere at vide
m-CPP HCl (1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride), LoGiCal
Artikelnummer. 30460566
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460566 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460566 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0421.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
CAS 13078-15-4
Analyt- eller komponentnavne 1-(3-Chlorophenyl) piperazine (hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine Monohydrochloride, 1-(3-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(m-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride, m-CPP hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(3-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 233.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 232.0534 g/mol