Få mere at vide
Tocris Bioscience™ m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride
Beskrivelse
Prototypical potent and selective 5-HT3 receptor agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride |
| CAS | 2113-05-5 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C8H11Cl2N5 |
| Formel vægt | 248.11 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.11 |