Learn More
m-Anisoyl chloride, 99%
Product Code. 10482211 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10482211 5 g Glasflaske 5g
10072770 25 g Glasflaske 25g
10713154 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10482211 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 212970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1711-05-3 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1711-05-3
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.6
MDL nummer MFCD00000673
InChI nøgle RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
IUPAC navn 3-methoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale m-Anisoyl chloride
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2140g/mL
Kogepunkt 123°C to 125°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COCl
Brydningsindeks 1.5575 to 1.5595
Mængde 5 g
Beilstein 10, 140
Specifik vægtfylde 1.214
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 170.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske