Få mere at vide
m-Aminophenyl Tosylate, TRC
Artikelnummer. 30312312
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30312312 1 g
1 options
Artikelnummer. 30312312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6270701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Aminophenyl Tosylate
CAS 3865-15-4
Molekylær formel C13H13NO3S
Mængde 1 g
Synonym 3-Aminophenol 4-Methylbenzenesulfonate (Ester), m-Aminophenol p-Toluenesulfonate, m-Aminophenol p-Toluenesulfonate (Ester)
InChI formel InChI=1S/C13H13NO3S/c1-10-5-7-13(8-6-10)18(15,16)17-12-4-2-3-11(14)9-12/h2-9H,14H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1N=C(c2c(F)cccc2)c3c(ccc(Cl)c3)NC1=O
IUPAC navn (3-aminophenyl) 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 263.31