Beskrivelse
Alu-heater Block er en adapter til PLATEMASTERTM og PIPETMAXTM, der kan rumme ikke-skørte og halvskørtede plader.
- Giver passiv temperaturkontrol (varm eller kold) for dine prøver
- 96-brønde til opbevaring af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pipetter tilbehør |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Farve | Grå |
| Enheden holder | 96 rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering, temperaturkontrol af prøver |
| Til brug med (udstyr) | PLADEMASTER™ , PIPETMAX™ |
| Mængde | 1 |
| Vis mere |