Få mere at vide
R&D Systems™ m-3M3FBS
Artikelnummer. 18044282
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18044282 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18044282 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1941/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1583.02 DKK
    1431.15 DKK / 10mg
    Spare 151.87 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phospholipase C activator
Activator of phospholipase C (PLC). Stimulates superoxide generation, Ca2+ release and inositol phosphate formation in a variety of cell types. Also inhibits growth of the leukemic cell lines U937 and THP-1.
Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-3M3FBS
CAS 200933-14-8
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C16H16F3NO2S
Formel vægt 343.36
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 343.36