Få mere at vide
Gilson™ M-384 brøndadapter med håndpositionering
Artikelnummer. 15803192 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PLATEMASTER™
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15803192 PLATEMASTER™ Hver
1 options
Artikelnummer. 15803192 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F1077603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7570.00 DKK
    7021.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 549.00 DKK
    7% Slukket
På lager
Et tilbehør, der gør det muligt at bruge 384-brønds mikroplader med positionering udført i hånden.
Denne adapter er et tilbehør til PLATEMASTERTM, som muliggør brug af 384-brønds mikroplader med manuel positionering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pipetter tilbehør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Grå
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Til brug med (udstyr) PLATEMASTER™
Mængde 1
garanti 1 år
Bredde (engelsk) 6,26 tommer
Højde (engelsk) 2,99 tommer
Højde (metrisk) 76 mm
Vægt (engelsk) 2.21 lb
Vægt (metrisk) 1 kg
nr. pr. pakke 1