Få mere at vide
Thermo Scientific™ M-20 Microplate Swinging-Bucket-rotor til 1,6 L og 4 L universalcentrifuger X Pro og ST Plus-centrifuger
Artikelnummer. 10787205 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
2 x 3 standard eller 2 x 1 Deepwell-plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10787205 2 x 3 standard eller 2 x 1 Deepwell-plader Hver
1 options
Artikelnummer. 10787205 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16925.00 DKK
    16339.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 585.50 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Spin op til seks mikroplader og, ved hjælp af forseglede holdere, sørg for certificerede forseglede forhold for alle prøver med Thermo Scientific™ M-20 Microplate Swinging-Bucket-rotor.
Bestillingsoplysninger:
Bestil 75003625 for forseglede holdere, med bakker og låg (sæt med 2), og 75002011 for ekstra forseglingslåg (sæt med 2). Til ekstra O-ringe til låg (sæt af 4 med fedt) bestilles 75002012. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
To spande, to adaptere
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ 16/16R, Sorvall Lengend™ X1/X1R, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16-centrifugeserien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt M-20-mikropladerotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 2 x 3 standard eller 2 x 1 Deepwell-plader
Maks. RCF 2,272 x g
Maks. Hastighed 4,000 rpm
Radius (metrisk) 12.7 cm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16-centrifugeserien
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja