Få mere at vide
IKA™ M 20.1 Slibekammer
Artikelnummer. 10238661 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
M20 Mill
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10238661 M20 Mill Hver
1 options
Artikelnummer. 10238661 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0008006200
På lager
Sørg for effektiv bearbejdning med et andet slibekammer. IKA™ M 20.1 Slibekammer er designet til brug med IKA M 20 Universalmølle.
  • Slibekamrene kan skiftevis placeres på drevet
  • Det ene kammer renses og fyldes, mens det andet behandles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slibekammer
Til brug med (udstyr) M20 Mill