missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ M 084 hydrochloride

Beskrivelse
M 084 hydrochloride is a TRPC4/5 channel blocker (IC50 values are 3.7-10.3 and 8.2 μM, respectively). Also weakly blocks TRPC3 channels. Exhibits rapid antidepressant and anxiolytic effects in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Butyl-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride |
| CAS | 1992047-63-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | TRPC Channel Blockers |
| Molekylær formel | C11H15N3.HCl |
| Formel vægt | 225.72 |
| Renhed | >99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?