Få mere at vide
Thermo Scientific™ LyticBLAzer™ -FRET B/G-sæt, 10X
Artikelnummer. p-7182877
Mængde:
15 mL
375 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10473812
Brand: Thermo Scientific™ K1150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LyticBLAzer™ -FRET B/G Substrate Kits giver en ratiometrisk endepunktsmetode til analyse af beta-lactamase-aktivitet i cellelysater.
De LyticBLAzer™ -FRET B/G-reagens kombinerer komponenterne til lysis og detektion i en enkelt reagenstilsætning, hvilket resulterer i en meget enkel analyse. Brug LyticBLAzer™ på toplæst eller bundlæst instrumentering. LyticBLAzer™ Substratsæt er tilgængelige i homogene såvel som ikke-homogene formater (figur 1), hver optimeret til forskellige assaybetingelser.
LyticBLAzer™ Fordele ved FRET B/G Substrat Kit:
• Ratiometrisk blå:grøn reporterudlæsning reducerer falske hits ved at minimere eksperimentel støj
• Integrerede lysis- og detektionskomponenter muliggør brug med top-read eller bottom read fluorescensinstrumentering
• Slutpunktsanalyse og stabil fluorescens giver længere læsetider
LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL substratsæt:
LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL Substrate Kits giver en endepunkt, ikke-ratiometrisk metode til at analysere beta-lactamase-aktivitet i cellelysater. De LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL Reagent kombinerer komponenterne til lysis og detektion i en enkelt reagenstilsætning, hvilket resulterer i en meget enkel analyse. Brug LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL-analyser på instrumentering med top- eller bundaflæsning. LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL Substrate Kits er tilgængelige i homogene såvel som ikke-homogene formater (figur 1), hver optimeret til forskellige assaybetingelser.
LyticBLAzer™ -BODIPY™ Fordele ved FL Substrate Kit:
• BODIPY™ fluorofor-excitation undgår fluorescensinterferens forårsaget af prøvekontaminanter såsom støv, fnug osv.
• Standard excitations- og emissionsbølgelængder er universelt tilpasselige til al fluorescensinstrumentering.
• Integrerede lysis- og detektionskomponenter muliggør brug med top- eller bundaflæst fluorescensinstrumentering.
• Slutpunktsanalyse og stabil fluorescens giver længere læsetider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fluorometer, mikropladelæser
Produktlinje LyticBLAzer
Inkluderer 10 sæt
Indhold og opbevaring LyticBLAzer™ homogene sæt: LyticBLAzer™ -FRET B/G Homogene Loading Kits inkluderer LyticBLAzer ™_h-FRET B/G Substrate, DMSO (til opløsning A) og Homogen Lysis Buffer. LyticBLAzer ™_h-FRET B/G Substrat (leveres frysetørret) skal opbevares ved -20 C °og beskyttes mod lys. LyticBLAzer ™_h-FRET B/G Substrat bør også tørres. DMSO (til opløsning A) og Homogen Lysis Buffer bør opbevares ved °22 C °til 25 C, beskyttet mod direkte lys.
150 mL-sættet er tilstrækkeligt til 3.750 x 40μ L standard protokolbrøndsassays; 3,75 L-sættet er tilstrækkeligt til 93.750 x 40μ L standard protokolbrøndsassays. Bulkmængder af læssesæt er tilgængelige efter anmodning.
LyticBLAzer™ standardsæt: LyticBLAzer™ -FRET B/G Loading Kits inkluderer LyticBLAzer™ -FRET B/G-substrat, DMSO (til opløsning A) og lyseringsbuffer. LyticBLAzer™ -FRET B/G-substrat leveres frysetørret og skal opbevares ved -20C, tørres og beskyttes mod lys. DMSO (til opløsning A) og lysisbuffer skal opbevares ved 22 °C til °25 C, beskyttet mod direkte lys.
150 mL-sættet er tilstrækkeligt til 3.750 x 40μ L standard protokolbrøndsassays; 3,75 L-sættet er tilstrækkeligt til 93.750 x 40μ L standard protokolbrøndsassays. Bulkmængder af læssesæt er tilgængelige efter anmodning.
LyticBLAzer ™_h-BODIPY™ FL-substrat, DMSO (til opløsning A) og homogen lyseringsbuffer. LyticBLAzer ™_h-BODIPY™ FL-substrat (leveres lyofiliseret) skal opbevares ved -20C og beskyttes mod lys. LyticBLAzer ™_h-BODIPY™ FL Substrat bør også
tørres. DMSO (til opløsning A) og Homogen Lysis Buffer bør opbevares ved 22 °C til 25 °C, beskyttet mod direkte lys.
LyticBLAzer™ -KROPPEN™ FL Loading Kits inkluderer LyticBLAzer™ -KROPPEN™ FL-substrat, DMSO (til opløsning A) og lysisbuffer. LyticBLAzer™ -KROPPEN™ FL-substrat leveres frysetørret og skal opbevares ved -20 °C, tørres og beskyttes mod lys. DMSO (til opløsning A) og lysisbuffer skal opbevares (ved 22 °C til 25 C, °beskyttet mod direkte lys).
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Kits til analyse af beta-lactamase aktivitet
Mængde 15 mL
Substrater LyticBLAzer™ -FRET B/G