Få mere at vide
Abnova™ Lysozyme (Egg White)
:
1g
Beskrivelse
#REF!
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P00698 |
| Til brug med (applikation) | Enzyme Activity |
| Gen-id (Entrez) | 396218 |
| Molekylvægt (g/mol) | 14.3kDa |
| Navn | Lysozyme (Egg White) |
| Fremstillingsmetode | Native protein purified from Egg Whites |
| Mængde | 1 g |
| Opbevaringskrav | Store at 4°C. |
| Regulatorisk status | RUO |
| Gene Alias | LYZC |
| Vis mere |