missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Lysozyme from chicken egg white
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 12650-88-3 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 10 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?