Få mere at vide
Melford Lysozym fra Kyllingeæggehvide
Artikelnummer. p-200086981
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. 30018447
Brand: Melford L381001.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oprenset fra kyllingæggehvide, 2x krystalliseret, dialyseret og leveret som et saltfrit frysetørret pulver.
Oprenset fra kyllingæggehvide, 2x krystalliseret, dialyseret og leveret som et saltfrit frysetørret pulver.
Tørt pulver stabilt i 3 - 5 år, når det opbevares tørt ved 2 °C til 8 °C.
Stamopløsningen er stabil i op til 3 dage ved 4 °C og op til 1 år ved -20 °C.
Tekniske data
CAS 12650-88-3
Mængde 1 g