Få mere at vide
Melford Lysozym fra Kyllingeæggehvide
Artikelnummer. 30018449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018449 5 g
30018447 1 g
30018448 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018449 Leverandør Melford Leverandørnr. L381005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Oprenset fra kyllingæggehvide, 2x krystalliseret, dialyseret og leveret som et saltfrit frysetørret pulver.
Oprenset fra kyllingæggehvide, 2x krystalliseret, dialyseret og leveret som et saltfrit frysetørret pulver.
Tørt pulver stabilt i 3 - 5 år, når det opbevares tørt ved 2 °C til 8 °C.
Stamopløsningen er stabil i op til 3 dage ved 4 °C og op til 1 år ved -20 °C.
Tekniske data
CAS 12650-88-3
Mængde 5 g