Få mere at vide
LysoPC(14:0/0:0), MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099385
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16447477
Brand: Medchem Express HY113123
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LysoPC(14:0/0:0)
CAS 20559-16-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H46NO7P
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 50 mg/mL (106.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 467.58
Formel vægt 467.58
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.