Få mere at vide
Invitrogen™ LysoLight™ Antistofmærkningssæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200019991
Mængde:
3 x 1 mg
3 x 100 μg
500μ g
Produkttype:
Amin reaktivt farvestof
Antistofmærkningssæt
Farve:
Grøn
Mørkerød
Artikelnummer. 18051853
Brand: Invitrogen™ L36001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De LysoLight Antistofmærkningssæt tilbyder en effektiv metode til at konjugere antistoffer med LysoLight farvestoffer. Denne proces giver mulighed for specifik og følsom påvisning af internaliserede antistoffer i lysosomer ved hjælp af fluorescensmikroskopi, flowcytometri eller billeddannelsesplatforme med højt indhold.
LysoLight Antistofmærkningssæt giver et kraftfuldt værktøj til at visualisere den lysosomale lokalisering og kataboliske nedbrydning af antistoffer og proteiner. Disse sæt anvender en unik fluorofor, der kun er aktiv ved enzymatisk spaltning af det lysosomale specifikke enzym, Cathepsin B. Uden for lysosomet, LysoLight farvestoffer har ringe eller ingen observerbar baggrundsfluorescens, og kun ved lokalisering til lysosomets proteaserige miljø LysoLight bliver aktiveret og fluorescerer klart grøn eller dyb rød i farven.
Mærkningsprotokollen angivet i LysoLight Antistofmærkningssæt involverer en enkel og hurtig procedure, der sikrer minimal praktisk tid og pålidelige resultater. Sættene inkluderer alle nødvendige reagenser, inklusive LysoLight farvestof, buffere og oprensningskolonner for at lette antistofmærkningsprocessen. De LysoLight reaktivt farvestof indeholdt i disse kits reagerer let med lysinrester i antistoffer eller proteiner for at give en kovalent bundet fluorogen sensor. Spin-kolonnerne inkluderet i kittene bruges til at oprense det mærkede antistof fra overskydende farvestof med udbytter på 70-95–%. Sættene indeholder tilstrækkelige reagenser til tre mærkningsreaktioner på 100μ g eller 1 mg antistof. Brugervejledningen beskriver en generel protokol for brug af den amin-reaktive form af LysoLight farvestof til mærkning enten 100μ g eller 1 mg IgG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød
Oversigt LysoLight™ Dybrødt antistofmærkningssæt
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Antistof- og proteinmærkning
Til brug med (udstyr) Flowcytometre, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold
Produkttype Antistofmærkningssæt
Grønne funktioner Forbedret stabilitet
Produktlinje LysoLight
Mængde 3 x 100 μg
Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
Excitation/Emission 650/668 nm
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.