Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lyseopløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10397979 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
70 ml
Pakningsstørrelse:
70ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10397979 70 ml 70ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10397979 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R1223
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution er en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit og kan købes separat.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution er en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Kat. nr. K0502, K0503) og kan købes separat.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution er en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Kat. nr. K0502, K0503) og kan købes separat.
Relaterede produkter
  • Resuspensionsløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Kat. Nr. R1213)
  • Neutraliseringsløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1233)
  • Vaskeopløsning til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1243)
  • Binding Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1331)
  • GeneJET NGS Oprydningssæt (K0851)
  • Binding Buffer for GeneJET NGS Oprydningssæt (R2811)
  • Forvask Buffer til GeneJET NGS Oprydningssæt (R2821)
  • Vaskebuffer til GeneJET NGS Oprydningssæt (R2831)
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
  • RNase A (R1253)
  • Elueringsbuffer til GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Lyseringsbuffer
Indhold og opbevaring Store at room temperature,-20°C
Oversigt Lysis Solution
Produktlinje GeneJET
Produkttype Lyseopløsning
Mængde 70 ml
Form Væske
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lysis Solution
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consejos de prudencia
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulphate, Sodium hydroxide
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.