Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer ML
Artikelnummer. 12763411
Skift visning
Mængde:
30 ml
Pakningsstørrelse:
30ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12763411 30 ml 30ml
1 options
Artikelnummer. 12763411 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740973.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Lysis Buffer ML skal bruges med NucleoSpin miRNA-kits.
Tekniske data
CAS 593-84-0
Farve Farveløs
Til brug med (applikation) Nukleinsyrerensning
pH 6,5 til 7,5
Fysisk form Væske
Mængde 30 ml
Formulering Guanidiniumthiocyanat; 2-Mercaptoethanol; Vand
Lugt Svovlholdige
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffer ML (30 mL)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol