Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysebuffer til MagJET Plasmid DNA Kit
Artikelnummer. p-7184589 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 mL
90 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
90ml
Artikelnummer. 13595220
Brand: Thermo Scientific™ R2591
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af plasmid DNA fra natten over kulturer af E. coli kulturer. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne.
De Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af plasmid DNA fra natten over kulturer af E. coli kulturer. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende højkvalitets-DNA er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Lyseringsbuffer
Produktlinje MagJET
Mængde 25 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulfate