Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysebuffer til MagJET Plasmid DNA Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af plasmid DNA fra natten over kulturer af E. coli kulturer. Sættet bruger magnetisk perleteknologi, hvilket muliggør høje udbytter og robust ydeevne. Høj bindingskapacitet, ensartet partikelstørrelse og hurtig magnetisk respons af MagJET magnetiske perler gør teknologien ideel til automatisk nukleinsyrerensning med høj kapacitet, såvel som til manuel rensning af brugere med lav prøvegennemstrømning. Det resulterende højkvalitets-DNA er fri for proteiner, nukleaser og andre kontaminanter eller inhibitorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Lyseringsbuffer |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | MagJET |
| Produkttype | Lyseringsbuffer |
| Mængde | 90 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Lysis Buffer for MagJET Plasmid DNA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulphate