Få mere at vide
Applied Biosystems™ Lysis Buffer, FS
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
7 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Lysis Buffer, FS er designet specifikt til at lysere mikrobielle organismer fra fødevarer og miljøprøver og forberede det mikrobielle DNA til efterfølgende downstream-analyse ved real-time PCR.
Denne lysisbuffer kan anvendes sammen med Proteinase K , FS i Pathatrix™ Auto Instrument eller RapidFinder™ Direkte Lysis arbejdsgange.
Når det bruges som en del af Pathatrix™ Auto Instrument workflow, en flaske Lysis Buffer, FS er tilstrækkelig til 700 reaktioner.
Når det bruges som en del af RapidFinder™ Direct Lysis workflow, en flaske Lysis Buffer, FS er tilstrækkelig til 100 reaktioner.
Denne lysisbuffer kan anvendes sammen med Proteinase K , FS i Pathatrix™ Auto Instrument eller RapidFinder™ Direkte Lysis arbejdsgange.
Når det bruges som en del af Pathatrix™ Auto Instrument workflow, en flaske Lysis Buffer, FS er tilstrækkelig til 700 reaktioner.
Når det bruges som en del af RapidFinder™ Direct Lysis workflow, en flaske Lysis Buffer, FS er tilstrækkelig til 100 reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 0.99 to 1.01g/mL |
| Oversigt | Lysis Buffer, FS, 7mL, Liquid, Store at 4°C, 0.99 to 1.01g/mL Density, 1.330 to 1.340 Refractive Index, Water Soluble |
| Til brug med (applikation) | Klinisk |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 7 ml |
| Opløselighedsinformation | Water soluble |
Kun til test af fødevarer og miljøprøver.