Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer DL
Beskrivelse
NucleoSpin™ 8 RNA Blood Kit tilbyder direkte total blodlyse fra op til 400 μl fuldblod indsamlet i standard blodopsamlingsrør og forhindrer RNA-nedbrydning under isolationsproceduren.
- Til brug med NucleoSpin™ 8 RNA blodkit
- Opløsning med store mængder kaotrope ioner
- Sammen med Buffer RB4 skaber den bindingsbetingelser for adsorption af RNA til silicamembranen
- Selektiv erytrocytlyse og fremstilling af en leukocytpellet er ikke nødvendig
- Tilstrækkeligt til 24 x 8 forberedelser
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 593-84-0 |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | RNA-isolering |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin™ 8 Blodkit (MPN 740220) |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 100 ml |
| Formulering | Guanidiniumthiocyanat |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer DL
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate