Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysisbuffer, 0,5 % Tween 20, pH 8,0
Artikelnummer. 15454455
Skift visning
Mængde:
500mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454455 500mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15454455 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J61792.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til isolering af His-tag-proteiner
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500mL
Format Væske
Produkttype Cellelysereagens
Til brug med (applikation) Til isolering af His-tag modificerede proteiner
pH 8
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer