Få mere at vide
MedChemExpress Lysipressin
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 50-57-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1056.22 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 2 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (94.68 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Lysine vasopressin∣ [Lys8]-Vasopressin |