Få mere at vide
MedChemExpress Lysipressin
Artikelnummer. 16424957
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16424957 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16424957 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0004
MedChemExpress Lysipressin is Antidiuretic hormone that have been found in pigs and some marsupial families. Induces contraction of the rabbit urinary bladder smooth muscle, activate adenylate-cyclase.
Tekniske data
CAS 50-57-7
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 1056.22 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (94.68 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Lysine vasopressin∣ [Lys8]-Vasopressin