missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lysinoalanine Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30136267
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136267 50 mg
30007916 10 mg
30006861 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL48865050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 93113-28-1
Molekylær formel C9H19N3O4.xHCl
Molekylvægt (g/mol) 269.73
Synonym N6-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-lysine Hydrochloride Salt;
IUPAC navn N6-(2-amino-2-carboxyethyl)-L-lysine Hydrochloride Salt;
SMIL N[C@@](C(O)=O)([H])CCCCNCC(N)([H])C(O)=O.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lysinoalanine Hydrochloride Salt
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel N[C@@](C(O)=O)([H])CCCCNCC(N)([H])C(O)=O.[xHCl]
Mængde 50 mg
Formel vægt 269.11
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.