missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lysinoalanine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysinoalanine dihydrochloride |
| CAS | 4418-81-9 |
| Molekylær formel | C9 H19 N3 O4 . 2 Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N6-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-lysin Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N3O4.2ClH/c10-6(8(13)14)3-1-2-4-12-5-7(11)9(15)16;;/h6-7,12H,1-5,10-11H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H/t6-,7?;;/m0../s1 |
| SMIL | Cl.Cl.N[C@@H](CCCCNCC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-6-[(2-amino-2-carboxyethyl)amino]hexanoic acid;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.19 |
| Formel vægt | 305.0909 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?